Learn More
SHOWA Gants résistants aux produits chimiques, doublés de bleu, avec poignets allongés (690)
Description
- Couverture complète
- Manchons collés allongés
- Poignets élastiqués
Spécification
Spécification
| Chlorinated | Non |
| Applications | Industriel, Laboratoire |
| Couleur | Bleu |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Coton, Polyester |
| Dimensions | Moyen |
| Norme EN388 | EN388:4121X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKL |
| EN ISO 374-5 | Bactéries, champignons uniquement |
| Afficher plus |