Learn More
SHOWA Gants tricotés antistatiques A0170
Code produit 17831201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
10 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17831201 Grande 10 paires
17811201 Standard 10 paires
17821201 Moyen 10 paires
17841201 XL 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17831201 Fournisseur SHOWA Code fournisseur A017008L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.55€
    58.96€ / 10 paires
    Économisez 27.59€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le gant antistatique A0170 convient à la manipulation du verre, des abrasifs et des composants électriques. Elle possède une doublure qui dissipe l'électricité statique et un revêtement en polyuréthane sur la paume.
  • Le gant antistatique A0170 possède un revêtement en polyuréthane sur la paume qui protège contre les huiles et l'abrasion.
  • Le revêtement en polyuréthane ne laisse aucune marque ni empreinte digitale sur les objets manipulés.
  • Ce gant est conçu pour le confort de l'utilisateur grâce à une doublure flexible et sans couture.
  • Le poignet élastique du gant empêche les débris de pénétrer.
Spécification
Chlorinated Non
Structure Maille sans coutures
Accelerator Free Oui
Applications Industriel, Laboratoire
Coating Material Polyuréthane
Couleur Blanc, Gris
Jetable Réutilisable
Finition externe Partiellement texturé
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Salle blanche
Latex Free Oui
Matériau Nylon, Polyester, Polyuréthane
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants antistatiques
Dimensions Grande
Stérilité Non stérile
Norme EN388 EN388:3121X
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Indice de déchirure 2
Yarn Gauge 13 G