Learn More
SHOWA™ Gants jetables en nitrile 7500PF
Code produit p-3081075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16435434 XS 100 pièces
16415434 Standard 100 pièces
16405434 Moyen 100 pièces
16495424 Grande 100 pièces
16425434 XL 100 pièces
16445434 2XL 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16435434 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 7500PF06XS
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces gants en nitrile jetables de haute qualité à un prix compétitif offrent une sensation seconde peau pour réduire considérablement la fatigue des mains.
  • Sans latex, 100 % nitrile
  • Qualité économique
  • Non poudrés
  • La manchette roulée empêche la saleté d’entrer dans le gant
  • La sensation seconde peau réduit considérablement la fatigue au niveau des mains
  • Idéaux pour les applications industrielles telles que l’utilisation en laboratoire, les salles blanches, les services alimentaires, l’industrie pharmaceutique, l’aérospatiale, les services publics
Spécification
Certifications/Conformité FDA 21 CFR 170-199, ASTM Normes D5511 et D5526, ASTM D5511, ASTM D5526
Applications Industriel, Laboratoire
AQL 1,5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Gloves
Dimensions XS
Épaisseur (impériale) 4 mil
Épaisseur (métrique) 0,10 mm
Modèle 7500PFXS
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24 cm