Learn More
SHOWA™ Gants bleus à résistance chimique à revêtement en nitrile NSK24™
Code produit 17821211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17821211 9 12 paires
17811211 8 12 paires
17831211 10 12 paires
17841211 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17821211 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur NSK2409M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.09€
    99.96€ / 12 paires
    Économisez 43.13€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants en nitrile étanches à l’eau et à mailles offrent une protection contre un grand nombre de solvants, d’huiles et d’acides.
Protection contre un grand nombre de solvants, d’huiles et d’acides.
  • Flexibilité et dextérité que n’offrent pas les gants plus épais
  • La texture rugueuse offre une prise sûre, même dans les environnements les plus huileux et les plus humides
  • La doublure Interlock offre un niveau de confort et une protection supplémentaires
  • Couleur : Bleu
Compliance
Des tests de données sont disponibles sur demande.
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 2
Certifications/Conformité 21 CFR 170-199, ASTM D5526
Certifications / conformité (Europe) CE
Chlorinated Non
Couleur Bleu
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Chemical Protection Gloves
Dimensions 9
Épaisseur (impériale) 15 mil
Épaisseur (métrique) 0,38 mm
Norme EN388 EN 388:2016 4112X
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
À utiliser avec (application) Conviennent aux environnements huileux, aux raffineries, au nettoyage des égouts, à la pêche en haute mer, à la manipulation de ciment humide, à la protection contre le chrome hexavalent, à la protection contre les carburants, à la peinture, à la maçonnerie et à la manipulation de denrées alimentaires
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Rugueux
Matériau de revêtement Coton / polyester
Doublure Doublés
Modèle NSK24-09
Séries SHOWA™ NSK24 bleus
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35,5 cm