Learn More
Cole-Parmer™ Plaque chauffante agitatrice numérique grande capacité série SHP-200
Code produit 17772529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Alliage d’aluminium
Céramique
Dimensions (L x l x H):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
max. (métrique):
0°C à 450°C
0°C à 300°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Dimensions (L x l x H) max. (métrique) Conditionnement
17772529 Céramique 37,5 x 31 x 10,5 cm 0°C à 450°C 1 pièce
17782529 Alliage d’aluminium 37,5 x 31 x 12,5 cm 0°C à 300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17772529 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0480776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1419.34€
    1219.11€ / 1 pièces
    Économisez 200.23€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plaques chauffantes simples et économiques avec fonction d'agitation numérique.
  • Conception compacte et peu encombrante, adaptée aux laboratoires manquant d’espace
  • De puissants aimants assurent un brassage optimal jusqu’à 2000 tr/min
  • Capable de mélanger de grands volumes jusqu'à 15 L*
  • Un témoin clignotant signale que la plaque supérieure est chaude, tandis que le circuit de sécurité protège contre la surchauffe
  • Tous les modèles comprennent un raccord intégré pour la fixation d’une tige de support
  • La plaque supérieure est en aluminium revêtu pour un chauffage rapide et une meilleure homogénéité de la température ou en vitrocéramique chimiquement résistante qui reste froide sur les bords pour éviter les brûlures
  • Le voyant « Chaud » clignotera chaque fois que la température de la plaque dépassera 50 °C, même lorsque la plaque chauffante est éteinte (durée jusqu'à 30 minutes sans alimentation électrique).
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 230 V
Dimensions 30 x 30 cm
max. (métrique) 0°C à 450°C
Type Agitateur chauffant
Forme Carré
Charge max. d’échantillons 15 L
Type de bouchon UE / UK
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 15 L
Plage d’agitation 100 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 37,5 x 31 x 10,5 cm
Certifications/Conformité CE, UKCA
Affichage Numérique
Afficher plus Afficher moins
Sur la base de l’eau contenue dans un flacon à fond de verre de 20 litres.