Learn More
SymLine™ Adaptateur d'arrêt coudé
Code produit 13508840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
GL25
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon unitSize
13508840 GL25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13508840 Fournisseur SymLine™ Code fournisseur 106475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.92€
    219.11€ / 1 pièces
    Économisez 140.81€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Configurer votre système SymLine™ pour répondre à vos besoins précis. Ici, vous trouverez de nombreux accessoires utiles.
Existe déjà
SymLine™ propose un adaptateur compatible pour chaque filetage standard, pour éviter les problèmes de connexion entre différents types de filetage.
  • De nombreux accessoires utiles, tels que les collecteurs, les valves d’arrêt, les passe-fils pour armoire ou les câbles de mise à la terre, vous permettent de configurer votre système SymLine™ en fonction de vos besoins
  • Tous les accessoires dissipent l’électricité statique et sont approuvés pour une utilisation dans les laboratoires présentant des risques d’explosion
Spécification
Taille du bouchon GL25
Couleur de bouchon Noir
Description 1 x GL25 (f) à 1 x GL25 (m)
Couleur Noir
Matériau de revêtement PEHD-EC
Matériau PEHD-EC
Type de produit Adaptateur