Learn More
R&D Systems™ SIB 1508Y maleate
Code produit 18776569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18776569 50 mg 50mg
18725047 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18776569 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4766/50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent agonist of α4β2, α2β4, α4β4 and α3β4 nACh receptors
SIB 1508Y maleate is a potent neuronal nicotinic ACh receptor agonist (EC50 values are 1.8, 5, 9 and 23 nM for α4β2, α2β4, α4β4 and α3β4 receptors respectively). Improves cognitive function in a MPTP-induced model of Parkinson's Disease in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureté >98%
Quantité 50 mg
Type de produit SIB 1508Y maleate
Poids moléculaire 302.33
Gamme de produits Tocris
Inhibiteurs SIB 1508Y maleate
Usage exclusivement réservé à la recherche