Learn More
Bohlender™ Dessiccant SICCO™
Code produit 17107724
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
Cuve refermable
Poids:
23 g (0.8 oz.)
8 kg (18 lb.)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Poids unitSize
17107724 Cuve refermable 8 kg (18 lb.) 1 pièce
17137724 Cuve refermable 23 g (0.8 oz.) 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17107724 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V189512
Dessiccant avec indicateur coloré, régénération facile à environ 90 à 110°C.
  • Gel de silice avec indicateur couleur
  • Change de couleur de l’orange au brun foncé et au noir (ne contient pas de chlorure de cobalt-II)
  • Régénération facile à environ 90 à 110°C.
  • Granulométrie de 2 à 5 mm
Spécification
Couleur Orange à marron
Matériau Silica Gel
Perte à la dessiccation ≤4%
Conditionnement Cuve refermable
Poids 8 kg (18 lb.)