Learn More
BOLA SICCO dessiccant
Code produit 17197714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Boîte de dessiccation
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17197714 Boîte de dessiccation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17197714 Fournisseur BOLA Code fournisseur V 189508
 Article restreint
En stock
Gel de silice déshydratant de haute qualité, spécialement conçu pour une utilisation dans leurs armoires déshydratantes, régénération facile à environ 90-110 °C.
  • Gel de silice avec indicateur de couleur allant de l'orange au brun foncé et au noir
  • Ne contient pas de chlorure de cobalt-II
  • Granulométrie 2-5 mm, perte après séchage inférieure ou égale à 4 %, poids 720 g
Spécification
Matériau Gel de silice
Poids (métrique) 720 g
Type de produit Boîte de dessiccation