Learn More
Bohlender™ Hotte d’extraction SICCO™
Code produit 17107744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
900 mm
1200 mm
Largeur (métrique) intérieure:
860 mm
1160 mm
Poids (métrique):
20 kg
23 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Largeur (métrique) intérieure Poids (métrique) unitSize
17107744 900 mm 860 mm 20 kg 1 pièce
17117744 1200 mm 1160 mm 23 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17107744 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V196002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.75€
    1607.07€ / 1 pièces
    Économisez 1453.68€
    47% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneaux de hotte d’extraction fabriqués en polycarbonate avec connecteur supérieur intégré DN 160 en polypropylène.
  • Cadre en aluminium avec panneaux en polycarbonate
  • Panneau supérieur avec connecteur intégré pour système d’échappement en polypropylène
  • Construction robuste et légère en aluminium
  • Panneaux transparents et résistants aux chocs en polycarbonate de 5 mm d’épaisseur
  • Connexion standard DN 160 pour tube d’aspiration
  • Excellente visibilité de tous les côtés
  • Grande ouverture avant pour des conditions de travail confortables
  • Côté supérieur en polypropylène pour une bonne résistance chimique
Spécification
Matériau aluminium, Polycarbonate, Polypropylène
Profondeur (impériale) 24 in
Profondeur (impériale) intérieure 22 in
Profondeur (métrique) 600 mm
Profondeur (métrique) intérieure 560 mm
Description Cols filetés DN 160
Hauteur (impériale) 35 in
Hauteur (impériale) intérieure 34,6 in
Hauteur (métrique) 900 mm
Hauteur (métrique) intérieure 880 mm
Poids (impériale) 44 lb
Poids (métrique) 20 kg
Largeur (impériale) 35 in
Largeur (impériale) intérieure 34 in
Largeur (métrique) 900 mm
Largeur (métrique) intérieure 860 mm