Learn More
Bohlender™ Flux d’air de la boîte à gants SICCO™ Pure avec chambre de transfert
Code produit 17117684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre acrylique, aluminium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17117684 Verre acrylique, aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17117684 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V 174508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21011.92€
    11314.00€ / 1 pièces
    Économisez 9697.92€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-03-2027
Flux d’air de la boîte à gants avec chambre de transfert dotée d’un cadre en aluminium et deux orifices pour gants avec une paire de gants.
  • Cadre en aluminium avec panneaux en verre acrylique, panneau de base en polyéthylène
  • Face avant avec deux ports pour gants et une paire de gants en caoutchouc naturel de taille 9, deux introductions pour câbles à l’arrière (en haut à gauche et en haut à droite)
  • Chambre de transfert avec deux portes sur la droite, porte extérieure avec loquet pour éviter toute ouverture accidentelle
  • Le plateau s’étend dans l’espace de travail grâce à l’ouverture de la porte intérieure pour faciliter le retrait des produits insérés
  • Unité de filtrage HEPA intégrée dans la partie supérieure pour une atmosphère de haute pureté dans l’espace de travail
  • Manomètre pour afficher le degré de saturation du filtre
  • Des douilles de tuyauterie en PE sont incluses à la livraison pour la conversion aux différents modes de fonctionnement : circulation d’air interne, alimentation en air frais et échappement
  • La conversion peut être effectuée sans aucun outillage
  • Cartouche de filtre échangeable
  • Moteur sans entretien et sans problème
  • Construction robuste et légère en aluminium
  • Excellente visibilité de tous les côtés
  • Pieds en caoutchouc antidérapants
  • Grande ouverture avant
  • Chambre de transfert pour l’insertion d’autres produits
Spécification
Matériau Verre acrylique, aluminium
Profondeur (impériale) 26 in
Profondeur (impériale) intérieure 21 in
Profondeur (métrique) 660 mm
Profondeur (métrique) intérieure 540 mm
Hauteur (impériale) 40 in
Hauteur (impériale) intérieure 26 in
Hauteur (métrique) 1015 mm
Hauteur (métrique) intérieure 650 mm
Tension 230 V
Volume (métrique) 290 L
Poids (impériale) 93 lb
Poids (métrique) 42 kg
Largeur (impériale) 48 in
Largeur (impériale) intérieure 33 in
Largeur (métrique) 1210 mm
Largeur (métrique) intérieure 850 mm
Fréquence 50 Hz