Learn More
Bohlender™ Boîte à gants SICCO™ Duo 1 avec chambres de transfert
Code produit 17187674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre acrylique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
17187674 Verre acrylique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17187674 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V173008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15645.00€
    8556.58€ / 1 pièces
    Économisez 7088.42€
    45% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Boîte à gants Duo 1 avec chambres de transfert dotées de panneaux en verre acrylique et d’un cadre en aluminium.
  • Cadre en aluminium avec panneaux en verre acrylique, panneau de base en polyéthylène
  • Face avant avec quatre ports pour gants et deux paires de gants en caoutchouc naturel taille 9
  • Trois introductions de câbles à l’arrière (en haut à droite, au milieu et à gauche)
  • Deux chambres de transfert (droite et gauche) avec deux portes chacune, portes extérieures avec loquet pour empêcher l’ouverture accidentelle
  • Le plateau s’étend dans l’espace de travail grâce à l’ouverture de la porte interne pour faciliter le retrait des produits insérés
  • Espace de travail et chambres de transfert comprenant deux connecteurs de tuyau pour le remplissage de gaz chacun et une tubulure appropriée (tubulure de 3 x 5 m pour le remplissage de gaz en PVC et tubulure d’aération de 3 x 5 m en PE)
  • Construction robuste et légère en aluminium
  • Excellente visibilité de tous les côtés
  • Pieds en caoutchouc antidérapants
  • Introductions de câbles pour les appareils électriques
  • Grande ouverture avant
  • Connecteurs pour le remplissage et l’aération des gaz, y compris les tubulures appropriées
  • Chambres de transfert pour l’insertion d’autres produits
Spécification
Matériau Verre acrylique
Profondeur (impériale) 23 in
Profondeur (impériale) intérieure 22 in
Profondeur (métrique) 590 mm
Profondeur (métrique) intérieure 550 mm
Hauteur (impériale) 27 in
Hauteur (impériale) intérieure 25,5 in
Hauteur (métrique) 690 mm
Hauteur (métrique) intérieure 650 mm
Volume (métrique) 600 L
Poids (impériale) 88 lb
Poids (métrique) 40 kg
Largeur (impériale) 92 in
Largeur (impériale) intérieure 66 in
Largeur (métrique) 2345 mm
Largeur (métrique) intérieure 1680 mm