Learn More
Bohlender™ Boîte à gants SICCO™ Duo 2 avec chambre de transfert
Code produit 17167674
Change view
Click to view available options
Matériau:
Verre acrylique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
17167674 Verre acrylique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17167674 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V171008
Boîte à gants Duo 2 avec chambre de transfert avec panneaux en verre acrylique et panneau de base en polyéthylène.
  • Cadre en aluminium avec panneaux en verre acrylique, panneau de base en polyéthylène
  • Face avant et arrière avec une porte chacune, deux paires de ports de gants opposés chacune avec une paire de gants en caoutchouc naturel de taille 9
  • Deux fils d’alimentation (côté inférieur gauche)
  • Chambre de transfert (droite) avec deux portes, porte externe avec loquet pour éviter toute ouverture accidentelle
  • Le plateau s’étend dans l’espace de travail avec l’ouverture de la porte interne pour faciliter le retrait des produits insérés et n’est utilisable que d’un seul côté du poste de travail (à l’avant à droite)
  • L’espace de travail et la chambre de transfert sont équipés de deux raccords de tuyau pour le remplissage en gaz et des tuyaux appropriés (2 tuyaux de 5 m pour le remplissage en gaz en PVC et 2 tuyaux d’aération de 5 m en PE)
  • Construction robuste et légère en aluminium
  • Excellente visibilité de tous les côtés
  • Pieds en caoutchouc antidérapants
  • Introductions de câbles pour les appareils électriques
  • Grande ouverture avant
  • Connecteurs pour le remplissage et l’aération des gaz, y compris les tubulures appropriées
  • Chambre de transfert pour l’insertion d’autres produits
Spécification
Matériau Verre acrylique
Profondeur (impériale) 35 in
Profondeur (impériale) intérieure 33 in
Profondeur (métrique) 890 mm
Profondeur (métrique) intérieure 845 mm
Hauteur (impériale) 28 in
Hauteur (impériale) intérieure 26 in
Hauteur (métrique) 710 mm
Hauteur (métrique) intérieure 665 mm
Volume (métrique) 475 L
Poids (impériale) 66 lb
Poids (métrique) 30 kg
Largeur (impériale) 47 in
Largeur (impériale) intérieure 33 in
Largeur (métrique) 1200 mm
Largeur (métrique) intérieure 850 mm