Learn More
Bohlender™ Boîte à gants SICCO™ pour évacuation
Code produit 17167744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre acrylique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17167744 Verre acrylique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17167744 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V 198808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6734.48€
    3826.45€ / 1 pièces
    Économisez 2908.03€
    43% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-03-2027
Boîte à gants pour évacuation avec ports à iris, panneaux en verre acrylique et cadre en aluminium.
  • Cadre en aluminium avec panneaux en verre acrylique
  • Panneau de base, connecteur intégré pour le système d’évacuation et couvercle de fermeture en polyéthylène
  • Ports Iris et entrées de câbles en polyéthylène et silicone
  • Deux entrées de câbles sur la face arrière (en haut à gauche et en haut à droite)
  • Deux disques de silicone fendus transversalement dans les ouvertures et les entrées de câbles (montés en quinconce de sorte que les segments qui se chevauchent permettent en même temps un accès facile à l’espace intérieur et ferment les ouvertures en cas de non-utilisation)
  • Les orifices Iris assurent la compensation de la pression par un flux d’air lorsque le système d’évacuation est mis en marche
  • Connexion au système d’évacuation par un connecteur intégré sur le panneau supérieur
  • Ce connecteur est calibré pour les tubes de diamètre intérieur 100, 120, 160 et 180 mm
  • En cas de fonctionnement sans système d’évacuation, l’ouverture peut être fermée par un couvercle
  • Diamètre d’ouverture pour les gants :170 mm
  • Distance entre les ouvertures :390 mm
  • Construction robuste et légère en aluminium
  • Excellente visibilité de tous les côtés
  • Pieds en caoutchouc antidérapants
  • Introductions de câbles pour les appareils électriques
  • Grande ouverture avant
Spécification
Matériau Verre acrylique
Profondeur (impériale) 24 in
Profondeur (impériale) intérieure 21 in
Profondeur (métrique) 600 mm
Profondeur (métrique) intérieure 540 mm
Hauteur (impériale) 28 in
Hauteur (impériale) intérieure 26 in
Hauteur (métrique) 700 mm
Hauteur (métrique) intérieure 650 mm
Volume (métrique) 290 L
Poids (impériale) 35 lb
Poids (métrique) 16 kg
Largeur (impériale) 35 in
Largeur (impériale) intérieure 33 in
Largeur (métrique) 890 mm
Largeur (métrique) intérieure 850 mm