Learn More
Bohlender™ Boîte à gants SICCO™ Pure avec chambre de transfert
Code produit 17107684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre acrylique, polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17107684 Verre acrylique, polyéthylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17107684 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V 174008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14542.84€
    7621.83€ / 1 pièces
    Économisez 6921.01€
    47% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-03-2027
Boîte à gants Pure avec chambre de transfert dotée d’un cadre en aluminium avec deux ports à gants et une paire de gants.
  • Cadre en aluminium avec panneaux en verre acrylique
  • Panneau de base en polyéthylène
  • Face avant avec deux orifices pour gants et une paire de gants de taille 9,75 en EPDM résistant aux UV
  • Chambre de transfert avec deux portes sur la droite, porte extérieure avec loquet pour éviter toute ouverture accidentelle
  • Le plateau s’étend dans l’espace de travail grâce à l’ouverture de la porte intérieure pour faciliter le retrait des produits insérés
  • Lampe ultraviolette intégrée avec surveillance permanente sur le côté supérieur pour la désinfection de l’air et des surfaces dans l’espace de travail
  • Lampe interchangeable
  • La lampe ultraviolette est une source de radiation exempte d’ozone qui n’émet aucune radiation inférieure à 220 nm
  • Construction robuste et légère en aluminium
  • Excellente visibilité de tous les côtés
  • Pieds en caoutchouc antidérapants
  • Introductions de câbles pour les appareils électriques
  • Grande ouverture avant
Spécification
Matériau Verre acrylique, polyéthylène
Profondeur (impériale) 24 in
Profondeur (métrique) 600 mm
Hauteur (impériale) 28 in
Hauteur (métrique) 700 mm
Tension 230 V
Volume (métrique) 290 L
Poids (impériale) 48,5 lb
Poids (métrique) 22 kg
Largeur (impériale) 48 in
Largeur (métrique) 1210 mm
Fréquence 50 Hz