Learn More
Bohlender™ Dessiccateur SICCO™ Maxi 1 Horizontal
Code produit 17107704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
311 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17107704 311 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17107704 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V183507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5895.75€
    3364.68€ / 1 pièces
    Économisez 2531.07€
    42% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Dessiccateur Maxi 1 horizontal avec cadre en aluminium et panneaux en verre acrylique.
  • Cadre en aluminium avec panneaux en verre acrylique
  • Comprend deux étagères en acier inoxydable, plateau et hygromètre
  • Utilisable avec 9 étagères maximum, empilable
  • Cadre en aluminium renforcé avec panneaux en acrylique
  • Porte à fermeture magnétique avec joint en caoutchouc circulaire
  • Pieds en caoutchouc antidérapants
  • Hygromètre électronique facile à lire
  • Étagères à hauteur variable en acier inoxydable
  • Étagères télescopiques
  • Plateau pour dessiccant
Spécification
Matériau Acrylique
Volume (impérial) 82 gal.
Volume (métrique) 311 L
Largeur (impériale) 43 in
Largeur (métrique) 1080 mm
Hauteur (impériale) de l’ouverture 22 in
Hauteur (métrique) 555 mm
Profondeur (impériale) 23 in
Profondeur (métrique) 580 mm
Poids (impériale) 64 lb
Poids (métrique) 29 kg