Learn More
Bohlender™ Dessiccateurs SICCO™ Maxi-1
Description
- La porte hermétique protège le contenu de toute contamination atmosphérique
- Cadre en aluminium renforcé avec panneaux en verre acrylique
- Comprend quatre étagères en acier inoxydable, un plateau et un hygromètre, quatre roulettes, utilisables avec 17 étagères maximum
- Porte à fermeture magnétique avec joint en caoutchouc circulaire
- Quatre roulettes (dont deux roulettes avec freins)
- Hygromètre électronique facile à lire
- Étagères à hauteur variable en acier inoxydable
- Étagères télescopiques
- Plateau pour dessiccant
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Modèle d’armoire | Vertical |
| Matériau | Verre acrylique PMMA, cadre en aluminium |
| Capacité | 311 L ; 30 kg par étagère ; 160 kg au total |
| Modèle | Dessiccateur SICCO Maxi 1, PMMA |
| Nbre d’étagères | 4 |
| Positions des étagères | 17 |
| Plage de températures (métrique) | -20°C à +70°C |
| Dimensions (L x l) | 580 x 560 x 1150 mm (extérieur) |
| Largeur (métrique) | 945 mm (intérieur) |
| Afficher plus |