Learn More
Bohlender™ Mini dessiccateur SICCO™ Premium Secure Box
Code produit 17137734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6,2 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17137734 6,2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17137734 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V 194706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.17€
    252.01€ / 1 pièces
    Économisez 225.16€
    47% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Mini dessiccateur en polycarbonate avec deux étagères transparentes en PMMA.
  • En PC
  • Verrouillable
  • Comprend deux étagères, un hygromètre et un dessiccant, des pieds en caoutchouc antidérapants
  • Empilable avec porte monotouche à joint circulaire
  • Construction robuste
  • Armoire transparente et incassable en polycarbonate
  • Excellente visibilité de tous les côtés
  • Porte à charnière avec grand angle d’ouverture
  • Léger, transportable
  • Dessiccant dans un récipient pratique et refermable inclus à la livraison
Spécification
Matériau Polycarbonate
Comprend Cuve de gel de silice (23 g)
Volume (impérial) 1,6 gal.
Volume (métrique) 6,2 L
Largeur (impériale) 8,7 in
Largeur (métrique) 221 mm
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 183 mm
Profondeur (impériale) 8,5 in
Profondeur (métrique) 214 mm
Poids (impériale) 2 lb
Poids (métrique) 0,9 kg