Learn More
Bohlender™ Mini boîte à gants SICCO™
Code produit 17157674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre acrylique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17157674 Verre acrylique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17157674 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V 170508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3477.76€
    1729.93€ / 1 pièces
    Économisez 1747.83€
    50% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-03-2027
Panneaux et panneau de base des mini boîtes à gants fabriqués en verre acrylique.
  • Panneaux et panneau de base en verre acrylique
  • Ports pour gants latéraux avec ports Iris (un sur le côté droit, un sur le côté gauche)
  • Diamètre d’ouverture pour les gants :190 mm
Spécification
Matériau Verre acrylique
Profondeur (impériale) 16 in
Profondeur (impériale) intérieure 15,3 in
Profondeur (métrique) 400 mm
Profondeur (métrique) intérieure 390 mm
Hauteur (impériale) 16 in
Hauteur (impériale) intérieure 15,3 in
Hauteur (métrique) 400 mm
Hauteur (métrique) intérieure 390 mm
Volume (impérial) 9 gal.
Volume (métrique) 34 L
Poids (impériale) 13 lb
Poids (métrique) 5,7 kg
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (impériale) intérieure 11 in
Largeur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) intérieure 290 mm