Learn More
Bohlender™ Double dessiccateur SICCO™ Star
Code produit 17177724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
106 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17177724 106 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17177724 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V 193007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3325.40€
    1737.11€ / 1 pièces
    Économisez 1588.29€
    47% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Double dessiccateur Star en verre acrylique et en aluminium avec double porte à joint élastique.
  • Cadre en aluminium avec panneaux en verre acrylique et double porte
  • Comprend quatre étagères en acier inoxydable, plateau, hygromètre et dessiccant
  • Utilisable avec jusqu’à 26 tablettes, empilable
  • Cadre en aluminium renforcé avec panneaux en acrylique
  • Porte à fermeture magnétique avec joint en caoutchouc circulaire
  • Pieds en caoutchouc antidérapants
  • Hygromètre électronique facile à lire
  • Étagères à hauteur variable en acier inoxydable
  • Étagères télescopiques
  • Plateau pour dessiccant
  • Gel de silice inclus
Spécification
Matériau Acrylique
Volume (impérial) 28 gal.
Volume (métrique) 106 L
Largeur (impériale) 25 in
Largeur (métrique) 630 mm
Hauteur (impériale) 20,4 in
Hauteur (métrique) 520 mm
Profondeur (impériale) 15 in
Profondeur (métrique) 375 mm
Poids (impériale) 29 lb
Poids (métrique) 13 kg