Learn More
Bohlender™ Dessiccateur SICCO™ Star Vitrum Horizontal
Description
- Cadre en aluminium avec des panneaux en verre borosilicate résistant à la chaleur 3,3.
- Comprend deux étagères en aluminium, un plateau, un hygromètre et un dessiccateur
- Utilisable avec jusqu’à 13 tablettes, empilable
- La porte s’ouvre vers l’avant
- Cadre en aluminium renforcé avec panneaux en verre borosilicate résistant à la chaleur
- Porte à fermeture magnétique avec joint en caoutchouc circulaire
- Pour stocker des matériaux chauds (jusqu’à 300°C max.)
- Très bonne résistance chimique contre les produits agressifs
- Étagères à hauteur variable en acier inox
- Hygromètre électronique facile à lire
- Tablettes télescopiques
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Comprend | Gel de silice |
| Volume (impérial) | 13,4 gal. |
| Volume (métrique) | 51 L |
| Largeur (impériale) | 21 in |
| Largeur (métrique) | 525 mm |
| Hauteur (impériale) | 13 in |
| Hauteur (métrique) | 340 mm |
| Profondeur (impériale) | 15 in |
| Profondeur (métrique) | 375 mm |
| Afficher plus |