Learn More
Bohlender™ Dessiccateur SICCO™ Super Star Vitrum
Code produit 17177694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
525 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
17177694 525 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17177694 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V 182507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3131.16€
    1757.41€ / 1 pièces
    Économisez 1373.75€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Dessiccateur Super Star Vitrum en verre borosilicaté 3.3 avec cadre en aluminium.
  • Cadre en aluminium avec des panneaux en verre borosilicate résistant à la chaleur 3,3.
  • Comprend quatre étagères en acier inoxydable, plateau, hygromètre, dessiccant et tuyau (5 m) avec deux raccords rapides pour le remplissage des gaz
  • Utilisable avec jusqu’à 26 tablettes, empilable
  • Cadre en aluminium renforcé avec panneaux en borosilicate
  • Porte avec verrou magnétique, joint en caoutchouc circulaire et verrou de vérin
  • Hygromètre électronique extra-large
  • Tablettes à hauteur variable
  • Deux raccords pour le remplissage de gaz, y compris les raccords rapides avec valves auto-étanches et le tuyau
  • Tablettes télescopiques
  • Diamètre de l’alésage du couplage rapide :6 mm
  • Diamètre de l’alésage dans les panneaux :16,5 mm
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Volume (impérial) 13,4 gal.
Volume (métrique) 51 L
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 310 mm
Hauteur (impériale) 21 in
Hauteur (métrique) 525 mm
Profondeur (impériale) 15 in
Profondeur (métrique) 375 mm
Poids (impériale) 33 lb
Poids (métrique) 15 kg