Learn More
Bohlender™ Dessiccateur à vide SICCO™
Code produit 10267691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
18 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10267691 18 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10267691 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V188004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9454.71€
    5483.69€ / 1 pièces
    Économisez 3971.02€
    42% de réduction
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour stocker les produits sensibles sous vide. Les dessiccateurs à vide SICCO™ permettent le stockage dans un environnement exempt d’oxygène et de dioxyde de carbone. Convient au stockage d’échantillons de semi-conducteurs.
  • Le vide à l’intérieur du dessiccateur assure un séchage rapide des produits stockés
  • Verre acrylique massif (épaisseur de paroi 20 mm)
  • Porte avec joint en silicone circulaire et quatre loquets
  • jauge à vide, deux vannes à aiguilles avec connecteurs de tuyau
  • Panneaux en acrylique transparent, intérieur visible de tous les côtés
  • Joint en silicone circulaire
  • Pieds antidérapants en caoutchouc
  • Étagères à hauteur variable
  • Manomètre à vide (0 à 760 mm de mercure)
  • Vide pouvant atteindre 0,0001 torr
  • Deux vannes à aiguille avec dia. ext. 9,0m
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Verre acrylique PMMA
Type de produit Dessiccateur à vide
Charge max. de support 9 kg
Volume (métrique) 18 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 260 x 260 x 260 mm
Largeur (métrique) 300 mm
Hauteur (métrique) 340 mm
Profondeur (métrique) 300 mm