Learn More
R&D Systems™ SID 26681509
Code produit 18064022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18064022 10 mg 10mg
18044772 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18064022 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3625/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.13€
    311.85€ / 10mg
    Économisez 34.28€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cathepsin L inhibitor
SID 26681509 is a potent and reversible human cathepsin L inhibitor (IC50 = 56 nM). Displays no inhibitory activity at cathepsin G. Antimalarial; inhibits leishmaniasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Type de produit SID 26681509
Pureté >97%
Poids moléculaire 539.65
Inhibiteurs SID 26681509
Usage exclusivement réservé à la recherche