Learn More
Berthold Technologies Kit Vue latérale (version IK)
Code produit 31777399 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Systèmes d’imagerie
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
31777399 Systèmes d’imagerie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777399 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 74647
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Monter la caméra sur le côté de la chambre d’imagerie dans les systèmes d’imagerie NightSHADE.
  • La position par défaut de la caméra dans le système d’imagerie in vivo NightSHADE (configuration centrale) se trouve sur le dessus de la chambre d’imagerie
  • Le montage latéral de la caméra permet l’imagerie en vue latérale
  • Permet aux semis de rester debout dans une orientation verticale naturelle
  • Permet d’imager l’ensemble de la plante, des feuilles aux racines
Spécification
Type Kit de connexion
À utiliser avec (application) Imagerie des plantes
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’imagerie