Learn More
Scotch-Brite™ Tampons de sol en diamant Sienna
Code produit 17128860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
406 mm
432 mm
505 mm
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
17128860 406 mm 5 pièces
17148860 432 mm 5 pièces
17138860 505 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17128860 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7100200175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    212.67€ / 5 pièces
    Économisez 140.33€
    39% de réduction
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le nettoyage et le conditionnement des revêtements de sol en marbre, terrazzo, ardoise et béton poli. Lorsque l’aspect du sol atteint un brillant moyen, le tampon de sol Scotch Brite™ Purple Diamond Plus peut être utilisé pour améliorer l’aspec
  • Nettoie et polit simultanément les revêtements de sol pour obtenir une finition brillante sans utilisation de produits chimiques
  • Idéal pour les sols en marbre, terrazzo, vinyle, ardoise et béton poli usés ou dépolis
  • Facile à utiliser : pas de produits chimiques coûteux ou nocifs, uniquement de l’eau
  • Recommandé pour une utilisation avec les machines à vitesse basse et standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Disque de sol
Couleur Marron
Diamètre (métrique) 406 mm
À utiliser avec (application) Brunissage
À utiliser avec (équipement) Machines à vitesse faible et standard
Modèle Rond