Learn More
Endecotts™ Boule d’étalonnage du tamis
Code produit 11994295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
120 mailles
14 mailles
400 mailles
Conditionnement:
3 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
11994295 120 mailles 5 pièces
11924315 14 mailles 3 pièces
11934295 400 mailles 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11994295 Fournisseur Endecotts™ Code fournisseur ZSICSA.125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    270.94€ / 5 pièces
    Économisez 10.06€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-03-2027
Boules de tamis, utilisées pour améliorer le tamisage du matériau cohésif
    • Les sphères sont traçables au National Physical Laboratory de Londres
    • Calibrer les tamis avec une précision de 1 μm
    • Les microsphères en verre sodocalcique traversent toute la surface du tamis et passent par chaque ouverture
    • Les étalons comprennent un tableau d’étalonnage
Spécification
Type de produit Microsphères
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (équipement) Tamis
Granulométrie 120 mailles