Learn More
Linker Industrietechnik™ Joint de tamis, 200 mm
Code produit 11754469
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
11754469 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11754469 Fournisseur Linker Industrietechnik™ Code fournisseur 552.025.200920
Fournit un joint entre les tamis empilés afin d’éviter tout débordement, déversement ou contamination externe entre les tamis individuels.
  • Facilite l’empilement des tamis
  • Empêche tout débordement, déversement et contamination des matériaux
Spécification
Description Joint de tamis
Diamètre (métrique) externe 200 mm