Learn More
Endecotts Tamis 203
Code produit 11532015
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour une utilisation avec des tamis
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11532015 Pour une utilisation avec des tamis 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11532015 Fournisseur Endecotts Code fournisseur 008S/STLID
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.85€
    41.89€ / 1 pièces
    Économisez 21.96€
    34% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Couvercle de tamis en acier inoxydable
  • Un couvercle de tamis en acier inoxydable conçu pour le tamis 203, offrant une couverture sécurisée lors des opérations de tamisage et soutenant une manipulation propre, contrôlée et fiable des échantillons en laboratoire et en environnements de test.
Spécification
Type de produit Couvercle
Diamètre (impériale) 8 po
Diamètre (métrique) 203 mm
À utiliser avec (équipement) Pour une utilisation avec des tamis