Learn More
Tamiseuse
Code produit 13177913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
13177913 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13177913 Fournisseur Fritsch Code fournisseur 03.8020.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour un tamisage précis et reproductible
Les tamiseuses Fritsch répondent à toutes les exigences pour un tamisage précis et reproductible et effectuent une analyse automatique des tamis avec le logiciel de contrôle et d’évaluation Autosieve. L’Analyzette 3 Pro garantit des résultats de tamisage absolument reproductibles grâce au contrôle automatique de l’amplitude, à la sélection du programme, peut être intégré à n’importe quel système de gestion de la qualité conformément à la norme DIN EN ISO9000 et dispose d’une interface RS232.
Tamis, couvercle de serrage, fonds pour tamis interposés et fonds pour tamis avec et sans sortie sont également disponibles pour les tamis de 100 mm et de 8 pouces.Les tamis de test, ainsi que les accessoires pour le tamisage de micro-précision et pour l’utilisation de l’Analyzette 3 comme micro-broyeur (pour le broyage de petites quantités d’échantillons), sont disponibles sur demande.
Pour l’analyse quantitative de la granulométrie d’échantillons secs et de suspensions de toutes sortes, par tamisage sec et humide avec tamis de test tissés.
Spécification
Tension 230 V
Type de produit Tamiseuse
Fréquence 50 Hz