Learn More
Beskrivelse
- NOUVEAU : Affichage numérique de la performance et de la durée
- Convient pour le tamisage sec et humide
- Excellente efficacité de séparation, même avec des temps de tamisage courts
- Entraînement électromagnétique efficace
- Mouvement de projection 3D garantissant une utilisation optimale de la partie ouverte du tamis et permettant à l’échantillon de se déplacer uniformément sur toute la surface de tamisage
- Pile de tamis jusqu’à 510 mm de hauteur
- Réglage facile de tous les paramètres du processus (durée, performances)
- Dispositif de serrage confort en option
- Logiciel d’évaluation en option EasySieve
- Sans entretien
- Simplicité d’utilisation et ergonomie
Tekniske data
Tekniske data
| Capacité de charge (métrique) | 6 kg |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
| Tension | 230 V |
| Type de produit | Tamiseuse |
| Fréquence | 50 Hz |
| Profondeur (métrique) | 450 mm |
| Hauteur (métrique) | 650 mm |
| Description | Tamiseuse avec enceinte insonorisée |
| Comprend | Boîtier d'insonorisation, EasySieve |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?