Learn More
RETSCH Tamiseuse AS 200
Code produit 11934192 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Boîtier d'insonorisation, EasySieve
Déclaration du fabricant, EasySieve
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11934192 Déclaration du fabricant, EasySieve -
11803550 Boîtier d'insonorisation, EasySieve 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11934192 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 30.025.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6815.00€
    4982.00€ / 1 pièces
    Économisez 1833.00€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 13-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La tamiseuse Retsch™ AS 200 offre un réglage et un affichage numériques des performances et de la durée.
  • NOUVEAU : Affichage numérique de la performance et de la durée
  • Convient pour le tamisage sec et humide
  • Excellente efficacité de séparation, même avec des temps de tamisage courts
  • Entraînement électromagnétique efficace
  • Mouvement de projection 3D garantissant une utilisation optimale de la partie ouverte du tamis et permettant à l’échantillon de se déplacer uniformément sur toute la surface de tamisage
  • Pile de tamis jusqu’à 510 mm de hauteur
  • Réglage facile de tous les paramètres du processus (durée, performances)
  • Dispositif de serrage confort en option
  • Logiciel d’évaluation en option EasySieve
  • Sans entretien
  • Simplicité d’utilisation et ergonomie
Spécification
Capacité de charge (métrique) 6 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Type de produit Tamiseuse
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 450 mm
Hauteur (métrique) 650 mm
Comprend Déclaration du fabricant, EasySieve