Learn More
RETSCH Agitateur de tamis à vibrations
Code produit 10055340 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
20 μm à 25 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie
10055340 20 μm à 25 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10055340 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 30.016.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produces sharp fractions even after short sieving times. Retsch™ Vibratory Sieve Shaker is suitable for dry and wet sieving. 3-D throwing motion ensures optimum use of the open sieve area and lets the sample move equally over the whole sieving surface area.
Tamiseuse tridimentionnelle
• Séparation, fractionnement, détermination de la granulométrie
• Mouvement tridimentionnel
• Entraînement électromagnétique sans entretien
• Bâti ergonomique/étanche
• La solution à toutes les applications d'analyse granulométrique. Le mouvement tridimensionnel de l'embase, montée sur 6 ressorts d'entraînement, assure un mouvement circulaire de l'échantillon sur toute la surface des tamis
• Tamiseuse AS TAP basic digit control
• Pieds ajustables
•
•
•
•
• Mouvement circulaire/coups
• Mouvement tridimensionnel
•
•
•
• Tamisage sec et humide
•
•
•
• Touches sensitives
•
•
• Tamisage intermittent
•
•
• Affichage numérique du temps
• Interface RS232
•
• Régulation de l'accélération
•
• Tamiseuse AS basic
• Réglage du temps de tamisage et de l'amplitude par 2 boutons de contrôle
• Tamiseuse AS 200 basic
• Pour tamis φ100/150/200mm
• Minuterie 0 à 60 min. ou marche continue
• Accessoires obligatoires tamis, fond et couvercle ci-contre.
Spécification
Oscillation 0 à 3 mm
Capacité de charge (métrique) 3 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Type de produit Tamiseuse
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 350 mm
Dimensions (L x l x H) 350 x 400 x 230 mm
Hauteur (métrique) 230 mm
Modèle AS 200 Basic
Granulométrie 20 μm à 25 μm
Plage de durée 10 à 60 minutes