Learn More
RETSCH Tamiseuse AS 200 control
Code produit 15582515 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15582515 100/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15582515 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 30.032.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6360.00€
    3902.44€ / 1 pièces
    Économisez 2457.56€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 31-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce tamiseur pour vos recherches.& développement, contrôle qualité des matières premières, des produits intermédiaires et finis ainsi que suivi de la production. Retsch™ Tamis agitateur AS 200 fonctions de contrôle : réglage numérique et affichage des performances et du temps.
  • Nouveau : jusqu’à 99 programmes de tamisage
  • Nouveau : fonctionnement à faible bruit grâce à un contrôle optimisé
  • NOUVEAU : Connexion USB pour l’utilisation du logiciel EasySieve
  • Convient pour le tamisage sec et humide
  • Excellente efficacité de séparation, même avec des temps de tamisage courts
  • Entraînement électromagnétique efficace
  • Mouvement de projection 3D garantissant une utilisation optimale de la partie ouverte du tamis et permettant à l’échantillon de se déplacer uniformément sur toute la surface de tamisage
  • Réglage de l’accélération du tamis “g” pour des résultats de tamisage comparables et reproductibles dans le monde entier
  • Pile de tamis jusqu’à 620 mm de hauteur
  • Réglage numérique possible de tous les paramètres du processus (temps, amplitude ou accélération du tamis, intervalle)
  • Fonctionnement par intervalles
  • Logiciel de tamis en option EasySieve pour le contrôle de l’agitateur, une évaluation et une documentation aisées des résultats
  • Répond à tous les critères pour les équipements de mesure liés à l’ISO 9001
  • Certificat d’étalonnage
  • Simplicité d’utilisation et ergonomie
  • Sans entretien
  • Livraison standard sans dispositif de serrage qui doit être commandé séparément
Spécification
Capacité de charge (métrique) 3 kg
Tension 100/240 V
Type de produit Tamiseuse
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 384 mm
Hauteur (métrique) 212 mm
Largeur (métrique) 417 mm
Modèle Retsch Tamis agitateur AS 200 Contrôle
Plage de durée Numérique ; 1 à 99 min