Learn More
RETSCH TAMISEUSE NUMERIQUE SERIE AS Réglage analogique de l'amplitude de tamisage
Code produit 10045120 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
3 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
10045120 3 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10045120 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 30.015.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Capacité de charge (métrique) 3 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Type de produit Tamiseuse
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 350 mm
Hauteur (métrique) 230 mm