Learn More
RETSCH Tamiseuse AS 300 control
Code produit 15592515 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15592515 100/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15592515 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 30.033.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8045.00€
    5119.08€ / 1 pièces
    Économisez 2925.92€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cette tamiseuse dans la recherche et le développement, le contrôle de la qualité des matières premières, des produits intermédiaires et finis ainsi que dans la surveillance de la production. La tamiseuse Retsch™ AS 300 control offre précision et commodité opérationnelle, est conforme aux directives ISO 9001.
  • NOUVEAU : jusqu’à 99 programmes de tamisage
  • NOUVEAU : fonctionnement peu bruyant grâce à un contrôle optimisé
  • NOUVEAU : Connexion USB pour l’utilisation du logiciel EasySieve
  • Convient pour le tamisage sec et humide
  • Excellente efficacité de séparation, même avec des temps de tamisage courts
  • Entraînement électromagnétique efficace
  • Mouvement de projection 3D garantissant une utilisation optimale de la partie ouverte du tamis et permettant à l’échantillon de se déplacer uniformément sur toute la surface de tamisage
  • Réglage de l’accélération du tamis “g” pour des résultats de tamisage comparables et reproductibles dans le monde entier
  • Pile de tamis jusqu’à 510 mm de hauteur
  • Réglage numérique possible de tous les paramètres du processus (temps, amplitude ou accélération du tamis, intervalle)
  • fonctionnement par intervalles
  • Logiciel de tamis EasySieve en option pour le contrôle de l’agitateur, une évaluation et une documentation aisées des résultats
  • Répond à tous les critères pour les équipements de mesure liés à l’ISO 9001
  • Certificat d’étalonnage
  • Fonctionnement aisé (serrage), conception ergonomique
  • Sans entretien
  • Tamisage sec et humide avec un seul modèle
Spécification
Capacité de charge (métrique) 6 kg
Tension 100/240 V
Type de produit Tamiseuse vibrante
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 384 mm
Hauteur (métrique) 220 mm
Largeur (métrique) 417 mm
Poids à l’expédition (métrique) 42 kg
Modèle Retsch Tamis agitateur AS 300 Contrôle
Plage de durée Numérique ; 1 à 99 min