Learn More
RETSCH TAMISEUSE NUMERIQUE AS CONTROL 300 Régule l'accélération en fonction de la charge
Code produit 10681083 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Profondeur (métrique):
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) unitSize
10681083 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10681083 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 30.033.0001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tamiseuse tridimentionnelle
• Séparation, fractionnement, détermination de la granulométrie
• Mouvement tridimentionnel
• Entraînement électromagnétique sans entretien
• Bâti ergonomique/étanche
• La solution à toutes les applications d'analyse granulométrique. Le mouvement tridimensionnel de l'embase, montée sur 6 ressorts d'entraînement, assure un mouvement circulaire de l'échantillon sur toute la surface des tamis
• Tamiseuse AS TAP basic digit control
• Pieds ajustables
• Mouvement circulaire/coups
• Mouvement tridimensionnel
• Tamisage sec et humide
• Touches sensitives
• Tamisage intermittent
• Affichage numérique du temps
• Interface RS232
• Régulation de l'accélération
• Tamiseuse AS control g
• La tamiseuse AS control régule l'accélération, l'amplitude et le temps assurant la reproductibilité des essais quels que soient les paramètres choisis
• Clavier à touches sensitives et affichage numérique des paramètres
• Tamisage intermittent: tamisage 10 à 99 s, pause 2 s
• Mémoire 9 programmes
• Mémorise les derniers paramètres sélectionnés
• Interface RS232
• Tamiseuse AS 300:
• Surface de tamisage 2,25 fois plus élevée
• Tamiseuse tamiseuse AS 300 control control
• AS 300 pour tamis φ 300/315mm
• Pour tamis φ100/150/200/300/315mm
• Accessoires obligatoires logiciel ci-contre. Tamis, fond et couvercle ci-contre.
Spécification
Capacité de charge (métrique) 10 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Type de produit Tamiseuse
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 400 mm
Hauteur (métrique) 235 mm