Learn More
RETSCH Tamiseuse AS 400
Code produit 10572072 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
10572072 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10572072 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 30.022.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8663.89€
    6484.94€ / 1 pièces
    Économisez 2178.95€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce tamiseur pour vos recherches.& développement, contrôle qualité des matières premières, des produits intermédiaires et finis ainsi que suivi de la production. Retsch™ Tamis agitateur AS Le tamis 400 est utilisé pour le tamisage de produits secs avec des tamis d'un diamètre allant jusqu'à 400 mm.
  • Tamisage avec mouvement de tamisage circulaire selon DIN 53477
  • Excellente efficacité de séparation, même avec des temps de tamisage courts
  • Pile de tamis jusqu’à 510 mm de hauteur
  • Réglage numérique possible de tous les paramètres du processus (temps, vitesse ou accélération du tamis, intervalle)
  • Mémorise jusqu’à 9 SOP
  • Fonctionnement par intervalles
  • Logiciel en option EasySieve pour un contrôle via une interface série RS232, une évaluation et une documentation aisées des résultats
  • Répond à tous les critères pour les équipements de mesure liés à l’ISO 9001
  • Sans entretien
  • Simplicité d’utilisation et ergonomie
Spécification
Capacité de charge (métrique) 15 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Type de produit Tamiseuse
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 507 mm
Hauteur (métrique) 260 mm