Learn More
RETSCH Tamiseuse AS 450
Code produit 11773369 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
658 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
11773369 658 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11773369 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 30.026.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13545.00€
    10341.46€ / 1 pièces
    Économisez 3203.54€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Capacité de charge (métrique) 50 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Type de produit Tamiseuse
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 658 mm
Hauteur (métrique) 435 mm