Learn More
Tamiseuse AS200 digit cA
Code produit 15572515 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15572515 100/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15572515 Fournisseur Retsch Code fournisseur 30.031.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5825.00€
    3443.33€ / 1 pièces
    Économisez 2381.67€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce tamiseur pour vos recherches.& développement, contrôle qualité des matières premières, des produits intermédiaires et finis ainsi que suivi de la production. Retsch™ Tamis agitateur AS L'afficheur numérique 200 digits cA permet un réglage et un affichage numériques des performances et du temps.
  • Nouveau : amplitude contrôlée
  • Convient pour le tamisage sec et humide
  • Excellente efficacité de séparation, même avec des temps de tamisage courts
  • Entraînement électromagnétique efficace
  • Mouvement de projection 3D garantissant une utilisation optimale de la partie ouverte du tamis et permettant à l’échantillon de se déplacer uniformément sur toute la surface de tamisage
  • Sans entretien
  • Pile de tamis jusqu’à 510 mm de hauteur
  • Réglage facile de tous les paramètres du processus (durée, amplitude)
  • Fonctionnement par intervalle (fixe 10 sec.)
  • Affichage numérique de la hauteur de vibration et de la durée
  • Simplicité d’utilisation et ergonomie
  • Livraison standard sans dispositif de serrage qui doit être commandé séparément
Spécification
Capacité de charge (métrique) 3 kg
Tension 100/240 V
Type de produit Tamiseuse
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 384 mm
Hauteur (métrique) 212 mm
Largeur (métrique) 417 mm
Modèle Tamiseuse AS 200 digit cA
Plage de durée Numérique : 1 à 99 min