Learn More
Endecotts Modèle EFL 300 à tamiseur tamisé, 230 V, 50 Hz
Code produit 15572590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15572590 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15572590 Fournisseur Endecotts Code fournisseur EFL300/23050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4600.00€
    4428.88€ / 1 pièces
    Économisez 171.12€
    3% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Crible à tamiseur EFL 300
  • Tamisateur EFL 300 avec une plage de mesure de 20 μm à 40 mm, doté de mouvement de tamisage électromagnétique 3D, amplitude réglable de 0 à 2 mm avec réglage numérique en 10 étapes, et compatible avec des diamètres de tamisage de 100, 150, 200, 250, 300 et 315 mm ainsi que des tamis de 3, 8 et 12 in pour une analyse polyvalente de la taille des particules en laboratoire.
Spécification
Tension 230 V