Learn More
RETSCH Tamiseuse
Code produit 10254362 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
10254362 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10254362 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 30.018.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produces a 3D throwing motion that moves the material to be sieved equally over the whole sieving surface. Retsch™ Sieve Shaker provides high stress capacity, extremely smooth operation and short sieving times with high separation efficiency.
Tamiseuse tridimentionnelle
• Séparation, fractionnement, détermination de la granulométrie
• Mouvement tridimentionnel
• Entraînement électromagnétique sans entretien
• Bâti ergonomique/étanche
• La solution à toutes les applications d'analyse granulométrique. Le mouvement tridimensionnel de l'embase, montée sur 6 ressorts d'entraînement, assure un mouvement circulaire de l'échantillon sur toute la surface des tamis
• Tamiseuse AS TAP basic digit control
• Pieds ajustables
•
•
•
•
• Mouvement circulaire/coups
• Mouvement tridimensionnel
•
•
•
• Tamisage sec et humide
•
•
•
• Touches sensitives
•
•
• Tamisage intermittent
•
•
• Affichage numérique du temps
• Interface RS232
•
• Régulation de l'accélération
•
• Tamiseuse AS control g
• La tamiseuse AS control régule l'accélération, l'amplitude et le temps assurant la reproductibilité des essais quels que soient les paramètres choisis
• Clavier à touches sensitives et affichage numérique des paramètres
• Tamisage intermittent: tamisage 10 à 99 s, pause 2 s
• Mémoire 9 programmes
• Mémorise les derniers paramètres sélectionnés
• Interface RS232
• Tamiseuse AS 300:
• Surface de tamisage 2,25 fois plus élevée
• Tamiseuse AS 200 control
• Pour tamis φ100/150/200mm
• Accessoires obligatoires logiciel ci-contre. tamis, fond et couvercle ci-contre.
Spécification
Orbite 0.2 à 3 mm
Capacité de charge (métrique) 3 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Type de produit Tamiseuse
Fréquence 50 Hz
Dimensions (L x l x H) 350 x 400 x 230 mm
Modèle AS 200
Plage de durée 1 à 99 min