Learn More
Mettler Toledo™ Pont de signalisation DES™ Conductivité
Description
- DES™ - Diagnostiquable, efficace, durable : Efficacité accrue grâce au diagnostic des capteurs : résolution de problèmes plus rapide, moins de temps d’arrêt, durée de vie maximale des capteurs et soutien à la maintenance préventive
- Gardez une longueur d'avance : La capacité de diagnostic du capteur garantit la tranquillité d'esprit pour l'état du capteur. Il soutient la maintenance préventive, maximise la durée de vie du capteur et empêche la mise au rebut prématurée
- Investissement durable : DES™ les capteurs numériques sont un choix judicieux. Conserver l’électronique de mesure et ne remplacer l’arbre du capteur qu’à la fin de sa vie, ou le câble détachable utilisable pour tous les capteurs, aide à réduire les déchets matériels et donc l’empreinte écologique
- Augmenter la productivité et l’efficacité : Avec les erreurs diagnostiquées, l’accompagnement utilisateur dans les recommandations de dépannage permet une résolution plus rapide des problèmes, réduisant ainsi les temps d’arrêt. Cela minimise également les erreurs de gestion, réduisant ainsi le besoin de formation spécialisée
- Pour être utilisé pour METTLER TOLEDO NineFocus connecter toute électrode numérique de conductivité InLab DES . À mesure que votre électrode vieillit et doit être remplacée, le pont de signal peut être réutilisé pour minimiser les déchets électroniques. Câble requis.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Conductivité, TDS, salinité, température |
| Type | Capteur de conductivité |
| Dimensions (L x l x H) | 10.5 x 9.5 x 4 cm |
| Indice IP | Aucun |
| Longueur (métrique) | 10.5 cm |
| Poids (métrique) | 0.05 kg |