Learn More
Mettler Toledo™ Pont de signalisation DES™ pH/Redox
Code produit 31454059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Points d’étalonnage (ionométrie):
Jusqu’à 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Points d’étalonnage (ionométrie)
31454059 Jusqu’à 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31454059 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 31027069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00€
    295.95€ / 1 pièces
    Économisez 58.05€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le pont de signal est au cœur de la transmission des données numériques et permet le diagnostic des capteurs, le guidage de l'utilisateur et des résultats de mesure fiables.
  • DES™ - Diagnostiquable, efficace, durable : Efficacité accrue avec le diagnostic des capteurs : résolution plus rapide des problèmes, moins de temps d’arrêt, durée de vie maximale des capteurs et soutien à la maintenance préventive
  • Gardez une longueur d'avance : La capacité de diagnostic du capteur garantit la tranquillité d'esprit pour l'état du capteur. Il soutient la maintenance préventive, maximise la durée de vie du capteur et empêche la mise au rebut prématurée
  • Investissement durable : DES™ les capteurs numériques sont un choix judicieux. Conserver l’électronique de mesure et ne remplacer l’arbre du capteur qu’à la fin de sa vie, ou le câble détachable utilisable pour tous les capteurs, aide à réduire les déchets matériels et donc l’empreinte écologique
  • Augmenter la productivité et l’efficacité : Avec les erreurs diagnostiquées, l’accompagnement utilisateur dans les recommandations de dépannage permet une résolution plus rapide des problèmes, réduisant ainsi les temps d’arrêt. Cela minimise également les erreurs de gestion, réduisant ainsi le besoin de formation spécialisée
  • Pour connecter METTLER TOLEDO NineFocus n’importe quelle électrode numérique au pH InLab DES . À mesure que votre électrode vieillit et doit être remplacée, le pont de signal peut être réutilisé pour minimiser les déchets électroniques. Câble requis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Points d’étalonnage (ionométrie) Jusqu’à 5
Dimensions (L x l x H) 10.5 x 9.5 x 4 cm
Indice IP Aucun
Longueur (métrique) 10.5 cm
Tension 100/240 V
Poids (métrique) 0.05 kg
Largeur (métrique) 9.5 cm