Learn More
SymLine™ Boîtes de signaux
Code produit 17833520 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
55 mm
55 mm
86 mm
3 m
3 m
Type de produit:
Boîte de signaux T1
Boîte de signaux T5
Type de prise:
Type R.-U.
Type UE
Type É.-U.
Comprend:
1 entrée capteur et 1 sortie sans potentiel
5 entrées de capteurs et 6 sorties sans potentiel
Alarme en cas d’état vide
Alarme à l’état complet
T5 avec 5 capteurs de niveau de remplissage à disque
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de produit Type de prise Comprend Conditionnement
17833520 86 mm Boîte de signaux T1 Type UE Alarme en cas d’état vide 1 pièce
17803520 55 mm Boîte de signaux T1 Type É.-U. 1 entrée capteur et 1 sortie sans potentiel 1 pièce
15955801 55 mm Boîte de signaux T1 Type R.-U. 1 entrée capteur et 1 sortie sans potentiel 1 pièce
15447864 55 mm Boîte de signaux T1 Type UE 1 entrée capteur et 1 sortie sans potentiel 1 pièce
17853520 3 m Boîte de signaux T1 Type É.-U. Alarme en cas d’état vide 1 pièce
17843520 3 m Boîte de signaux T1 Type É.-U. Alarme à l’état complet 1 pièce
15302352 3 m Boîte de signaux T1 Type UE Alarme à l’état complet 1 pièce
17873520 3 m Boîte de signaux T1 Type R.-U. Alarme en cas d’état vide 1 pièce
17863520 3 m Boîte de signaux T1 Type R.-U. Alarme à l’état complet 1 pièce
17813520 55 mm Boîte de signaux T5 Type É.-U. 5 entrées de capteurs et 6 sorties sans potentiel 1 pièce
15965801 55 mm Boîte de signaux T5 Type R.-U. 5 entrées de capteurs et 6 sorties sans potentiel 1 pièce
15290264 55 mm Boîte de signaux T5 Type UE 5 entrées de capteurs et 6 sorties sans potentiel 1 pièce
17813530 3 m Boîte de signaux T5 Type UE T5 avec 5 capteurs de niveau de remplissage à disque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17833520 missing translation for 'mfr' SymLine™ missing translation for 'supplierNo' 108157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.00€
    597.84€ / 1 pièces
    Économisez 99.16€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Surveillez deux niveaux de remplissage simultanément. Idéal pour l’intégration dans les meubles de laboratoire avec la boîte de signaux intégrée SymLine™.
  • Méthode intelligente de changer le récipient d’élimination sans interrompre l’écoulement
  • Les LED et le bruiteur acoustique vous avertissent avant que le niveau de remplissage des récipients de prélèvement atteigne la hauteur critique
  • Lorsque le conteneur est modifié, l’alerte peut être désactivée via le nouveau pavé tactile
Spezifikation
Type de produit Boîte de signaux T1
À utiliser avec (équipement) SCAT™ Capteurs et bouchons de sécurité pour déchets
Longueur (impériale) 7,1 in
Longueur (métrique) 86 mm
Matériau PEHD-EC
Type de prise Type UE
Dimensions 180 x 105 x 55 mm
Tension 220/230 V
À utiliser avec (application) Surveillance des niveaux de remplissage
Comprend Alarme en cas d’état vide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.