Learn More
SymLine™ Boîte de signalisation
Code produit 16583532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conception:
1 canal
2 canaux
5 canaux
Type de prise:
Alimentation secteur UK
Alimentation secteur US
Type EU
UE, R.-U., É.-U.
Conditionnement:
1 feuille
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conception Type de prise unitSize
16583532 2 canaux Type EU 1 pièce
17307419 2 canaux Alimentation secteur UK 1 pièce
17317419 2 canaux Alimentation secteur US 1 pièce
18686468 1 canal UE, R.-U., É.-U. 1 feuille
18666498 5 canaux UE, R.-U., É.-U. 1 feuille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16583532 Fournisseur SymLine™ Code fournisseur 106548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00€
    456.75€ / 1 pièces
    Économisez 80.25€
    14% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 10-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce boîtier de signalisation intégré surveille jusqu'à cinq niveaux de remplissage simultanément, ce qui le rend idéal pour une intégration dans le mobilier de laboratoire.
  • Astucieux moyen de changer un conteneur à déchets sans interrompre l'arrivée des liquides.
  • Les DEL et le vibreur vous avertissent en temps utile avant que le niveau de remplissage de vos collecteur atteigne une hauteur critique.
  • Lorsque le conteneur est modifié, l'alerte peut être désactivée via le nouveau pavé tactile.
  • Comprend des champs de réinitialisation d'alarme sans contact pour jusqu'à cinq conteneurs, jusqu'à cinq entrées de commutation et jusqu'à cinq sorties de commutation pour les unités périphériques, et un câble d'alimentation avec extrémité ouverte et pince.
Specifications
Conception 2 canaux
Type Alarme de déversement de liquide
À utiliser avec (équipement) Bouchon de sécurité pour déchets et contrôleurs de niveau électroniques
Comprend SignalBox2, câble d'alimentation avec extrémité ouverte et pince
Dimensions (L x l x H) 36 x 139 x 74 mm
Poids (impériale) 1.32 lb.
Poids (métrique) 0.6 kg
Type de prise Type EU