Learn More
SymLine™ Boîte de signalisation
Code produit 18686468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conception:
1 canal
2 canaux
5 canaux
Type de prise:
Alimentation secteur UK
Alimentation secteur US
Type EU
UE, R.-U., É.-U.
Conditionnement:
1 feuille
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conception Type de prise Conditionnement
18686468 1 canal UE, R.-U., É.-U. 1 feuille
16583532 2 canaux Type EU 1 pièce
17307419 2 canaux Alimentation secteur UK 1 pièce
17317419 2 canaux Alimentation secteur US 1 pièce
18666498 5 canaux UE, R.-U., É.-U. 1 feuille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 18686468 Fournisseur SymLine™ Code fournisseur 106735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00€
    578.55€ / 1 feuilles
    Économisez 98.45€
    14% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Ce boîtier de signalisation intégré surveille jusqu'à cinq niveaux de remplissage simultanément, ce qui le rend idéal pour une intégration dans le mobilier de laboratoire.
  • Astucieux moyen de changer un conteneur à déchets sans interrompre l'arrivée des liquides.
  • Les DEL et le vibreur vous avertissent en temps utile avant que le niveau de remplissage de vos collecteur atteigne une hauteur critique.
  • Lorsque le conteneur est modifié, l'alerte peut être désactivée via le nouveau pavé tactile.
  • Comprend des champs de réinitialisation d'alarme sans contact pour jusqu'à cinq conteneurs, jusqu'à cinq entrées de commutation et jusqu'à cinq sorties de commutation pour les unités périphériques, et un câble d'alimentation avec extrémité ouverte et pince.
Spécification
Conception 1 canal
Type Alarme de renversement de liquide
À utiliser avec (équipement) Tapa de seguridad para desechos y controladores electrónicos de nivel
Comprend 5 canales, para tapas de seguridad para residuos y otros controladores de nivel electrónicos, campos de restablecimiento de alarma sin contacto para cinco contenedores, cinco entradas de conmutación y cinco salidas de conmutación para unidades periféricas, incluida fuente de alimentación de 24 V (UE/RU/EE. UU.)
Dimensions (L x l x H) 135 x 70 x 34
Poids (impériale) 1.32 lb.
Poids (métrique) 0.6 kg
Type de prise UE, R.-U., É.-U.