Description
- Aucune filtration requise
- Colorez jusqu’à 2 500 lames par pinte
- Détails nucléaires bien définis et nets
Disponible dans un emballage de 5 L
- Réduit le plastique de 90 %
- Augmente la stabilité des colorations
- Réduit les déversements de coloration salissants
- Permet d’économiser 35 % d’espace de stockage par rapport aux emballages traditionnels
Specifications
Specifications
| Quantité | 1 pt. |
| Type de produit | Hématoxyline |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hematoxylin 7211
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.