Learn More
Epredia™ Paraffine Signature Series™
Code produit 12086669 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Paraffine, type H
Type L, polymère faible
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12086669 Paraffine, type H 10 pièces
12687766 Type L, polymère faible 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12086669 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 8338
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Minimisez la compression et obtenez une infiltration rapide grâce à ce mélange unique de polymères et de paraffine hautement raffinée avec une distribution étroite des chaînes carbone.
  • Filtrée trois fois pour éliminer les impuretés
  • Le type H permet des coupes ultra-fines
  • Le type L peut réduire les temps d’infiltration pendant le traitement
  • Les types L et H peuvent être utilisés pour l’infiltration et l’enrobage et ont un point de fusion de 55° à 57°C.
Informations de commande : Conditionnée dans des sacs pratiques, faciles à ouvrir et refermables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion De 55° à 57°C
Type de produit Paraffine, type H
Quantité Sac de 2 lb (0,9 kg)