Description
- Filtrée trois fois pour éliminer les impuretés
- Le type H permet des coupes ultra-fines
- Le type L peut réduire les temps d’infiltration pendant le traitement
- Les types L et H peuvent être utilisés pour l’infiltration et l’enrobage et ont un point de fusion de 55° à 57°C.
Informations de commande : Conditionnée dans des sacs faciles à ouvrir et refermables.
Spécification
Spécification
| Point de fusion | De 54° à 57°C |
| Type de produit | Type L, polymère faible |
| Quantité | Sac de 2 lb (0,9 kg) |